Learn More
3,5-Dimetilanisol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7025259
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
874-63-5
C9H12O
136.194
MFCD00008398
JCHJBEZBHANKGA-UHFFFAOYSA-N
3,5-dimethylanisole, 5-methoxy-m-xylene, benzene, 1-methoxy-3,5-dimethyl, 1-methoxy-3,5-dimethyl-benzene, 3,5-dimethylanisol, 3,5-dimethylanizole, acmc-1bkxt, anisole, 3,5-dimethyl, ksc494e7h, 5-methoxy-1,3-dimethylbenzene
70126
1-metoxi-3,5-dimetilbenceno
CC1=CC(=CC(=C1)OC)C
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
874-63-5
C9H12O
136.194
MFCD00008398
JCHJBEZBHANKGA-UHFFFAOYSA-N
3,5-dimethylanisole, 5-methoxy-m-xylene, benzene, 1-methoxy-3,5-dimethyl, 1-methoxy-3,5-dimethyl-benzene, 3,5-dimethylanisol, 3,5-dimethylanizole, acmc-1bkxt, anisole, 3,5-dimethyl, ksc494e7h, 5-methoxy-1,3-dimethylbenzene
70126
1-metoxi-3,5-dimetilbenceno
CC1=CC(=CC(=C1)OC)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3,5-Dimethylanisole
Densidad 0.96
Punto de ebullición 192°C to 193°C
Cantidad 25 g
Índice de refracción 1.513
Beilstein 2040905
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.19
Porcentaje de pureza 99%