Learn More
Bromuro de 3,5-bis(trifluorometil)fenilmagnesio, solución de 0,5 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10166813
106.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3, 5-Bis(trifluoromethyl)phenylmagnesium bromide
CAS 112981-69-8, 109-99-9
% mín. CAS 12.51, 81.24
% máx. CAS 18.76, 87.5
Color Marrón
Densidad 1.0150g/mL
Punto de ebullición 65.0°C
Temperatura de inflamación −17°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular C8H3BrF6Mg
Fórmula lineal BrMgC6H3(CF3)2
Número MDL MFCD07369723
Cantidad 100 mL
Gravedad específica 1.015
Sinónimo magnesium, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl bromo, 3,5-bis trifluoromethyl phenylmagnesiumbromide, 3,5-bis trifluoromethyl phenylmagnesium bromide, 3,5-bis trifluoromethyl phenylmagnesium bromide solution, acmc-20mhbp, ftknonulortdrs-uhfffaoysa-m, 3,5-di trifluoromethyl phenylmagnesium bromide, grignard reagent
Clave InChI FTKNONULORTDRS-UHFFFAOYSA-M
SMILES FC(F)(F)C1=CC(=CC([Mg]Br)=C1)C(F)(F)F
Nombre IUPAC magnesio; 1,3-bis(trifluorometil)bencen-5-uro; bromuro
Peso molecular (g/mol) 317.31
PubChem CID 11197896
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.31
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.