missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Isocianato de 3,5-bis(trifluorometil)fenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7045145
23.66 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.


Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
16588-74-2
C9H3F6NO
255.119
MFCD00013559
NRSSOFNMWSJECS-UHFFFAOYSA-N
3,5-bis trifluoromethyl phenylisocyanate, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl isocyanate, 1-isocyanato-3,5-bis trifluoromethyl benzene, 3,5-bis trifluoromethyl isocyanate, 3,5-di trifluoromethyl phenyl isocyanate, 3,5-di trifluoromethyl phenylisocyanate, 3,5-bis trifluoromethyl benzenisocyanate, pubchem2735, acmc-209dtj, 3,5-bistrifluorometylphenylisocyanate
2733314
i1-isocianato-3,5-bis(trifluorometil)benceno
C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)N=C=O)C(F)(F)F
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
16588-74-2
C9H3F6NO
255.119
MFCD00013559
NRSSOFNMWSJECS-UHFFFAOYSA-N
3,5-bis trifluoromethyl phenylisocyanate, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl isocyanate, 1-isocyanato-3,5-bis trifluoromethyl benzene, 3,5-bis trifluoromethyl isocyanate, 3,5-di trifluoromethyl phenyl isocyanate, 3,5-di trifluoromethyl phenylisocyanate, 3,5-bis trifluoromethyl benzenisocyanate, pubchem2735, acmc-209dtj, 3,5-bistrifluorometylphenylisocyanate
2733314
i1-isocianato-3,5-bis(trifluorometil)benceno
C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)N=C=O)C(F)(F)F

3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isocyanate is used in Chemical derivatization of amino-functionalized model surfaces. Preparation of arylaminothiocarbonylpyridinium zwitterionic salts, via an exothermic reaction with 4-pyrrolidinopyridine. Synthesis of (S)-3-hydroxymethyl-2-methoxymethoxy-2?-(3-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)uryl-benzyl)-1,10-binaphthalene. Synthesis of 1-[3,5-bis(trifluoromethyl) phenyl]-3-(2-pyridyl)thiourea, via reaction with 2-amino pyridine in MeCN.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El isocianato de 3,5-bis(trifluorometil)fenilo se utiliza en la derivatización química de superficies modelo amino funcionales. Preparación de sales zwitteriónicas de arilaminotiocarbonilpiridinio mediante una reacción exotérmica con 4-pirrolidinopiridina. Síntesis de (S)-3-hidroximetil-2-metoximetoxi-2′-(3-(3,5-bis(trifluorometil)fenil)uril-bencil)-1,10-binaftaleno. Síntesis de 1-[3,5-bis(trifluorometil)fenil]-3-(2-piridil)tiourea mediante una reacción con 2-aminopiridina en MeCN.

Solubilidad
Se hidroliza con agua.

Notas
Sensible a la humedad. Proteger del calor. Almacenar alejado del calor y de los agentes oxidantes. Almacenar en gas inerte seco. Proteger de la humedad y el agua. Incompatible con el calor, las aminas, los alcoholes y los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
Densidad 1.476
Punto de ebullición 62°C (2 mmHg)
Temperatura de inflamación 67°C (152°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.43
Cantidad 1 g
Número UN UN2206
Beilstein 542272
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Hydrolyzes with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.12
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'