Learn More
Ácido 3,3-ácido dimetilbutirico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Descripción
3,3-Dimethylbutyric Acid is used in the synthesis of imidazo[4,5-c]pyridine derivatives as anitmicrobial agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3,3-dimetilbutírico se utiliza en la síntesis de derivados de la imidazo[4,5-c]piridina como agente antimicrobiano.
Solubilidad
Soluble en agua (19 g/l).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
El ácido 3,3-dimetilbutírico se utiliza en la síntesis de derivados de la imidazo[4,5-c]piridina como agente antimicrobiano.
Solubilidad
Soluble en agua (19 g/l).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3,3-Dimethylbutyric acid |
Punto de fusión | 6°C |
Densidad | 0.912 |
Punto de ebullición | 185°C to 190°C |
Temperatura de inflamación | 88° (190°F) |
Olor | Stench |
Fórmula lineal | (CH3)3CCH2CO2H |
Índice de refracción | 1.411 |
Cantidad | 100 g |
Número UN | UN3265 |