Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Tubo de ensayo de vidrio borosilicatado 3.3
Utilice los tubos de ensayo de vidrio de borosilicato 3.3 de fondo redondo Kimble Chase™ para aplicaciones de laboratorio en las que la resistencia al calor es fundamental. Estos tubos de ensayo desechables incorporan paredes gruesas y son esterilizables en autoclave.
Marca:  DWK Life Sciences A615025001221
Detalles adicionales : Peso : 0.00900kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11812363
  • 35.95€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Desechables
  • Vidrio de borosilicato
  • Excelente resistencia a los cambios de temperatura
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
Fondo redondo
Paquete de 50
Tubo de ensayo
150 mm
25 mm