Learn More
3,3',5,5'-Tetrametilbencidina, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine |
Punto de fusión | 167.0°C to 170.0°C |
Color | Crema |
Pérdida por secado | 0.5% max. |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% min. (HPLC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | (H2N(CH3)2C6H2-)2 |
Cantidad | 5 g |
Información de solubilidad | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: readily soluble in methanol, soluble in solvents |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 3,3`,5,5`-Tetramethylbenzidine
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.