Learn More
Greiner Bio-One 2 mL Sterile Serological Pipets
Drip-free pipetting design with high optical clarity and maximum accuracy.
Marca: Greiner Bio-One 710180
Detalles adicionales : Peso : 5.10000kg
Descripción
- Poliestireno de alto grado
- Graduación clara y fácilmente legible
- Raya vertical de color para facilitar la lectura del volumen
- Con material de filtro de fibra sintética para ofrecer protección
Especificaciones
Forma: Estándar | |
Estéril | |
1/100 | |
2 ml |
Poliestireno | |
Sí | |
Envueltas individualmente en envase de papel/plástico | |
Pipeta serológica |