Learn More
Solución de llenado de electrolitos/electrodos de cloruro de litio 2M
Un reactivo analítico de alta calidad fabricado y certificado conforme para su uso con el Método de prueba estándar ASTM D 664 / IP 177 para el número de ácido de los productos petrolíferos por valoración potenciométrica.
Marca:  Paragon Scientific LCL-30-5
Detalles adicionales : CAS : 64-17-5 Peso : 0.15000kg Transport : UN number : 1170 Chem class : 3 Pack group : II
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16070200
  • 148.00€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Un reactivo analítico de electrolito de cloruro de litio fabricado de acuerdo con la norma ASTM D 664 / IP 177.
  • Se proporciona un certificado que incluye una estimación de la incertidumbre de fabricación.
  • Garantiza el pleno cumplimiento de los requisitos de los métodos de ensayo de la ASTM e IP para la preparación de reactivos.
  • Cómodo tamaño de frasco de 30 ml para llenado directo en el electrodo.
  • Opción de paquete múltiple disponible
  • Rentable y ahorro de tiempo
  • Certificado de fabricación y MSDS incluidos
  • 6 meses de vida útil
Especificaciones
Especificaciones
5 x 30 mL
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 2M Lithium Chloride Electrolyte, Electrode Filling Solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Ethanol