Learn More
Merck Accesorios y piezas de repuesto de filtros de vacío de microanálisis de vidrio de 25 mm
Accesorios para soportes de filtro para preparación de muestras.
Marca: Merck XX1012514
190.20 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.12600kg
Descripción
Accesorios para soportes de filtro para preparación de muestras.
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Filtro de vacío de microanálisis de vidrio de 25mm | |
No estéril | |
15 ml | |
0,98 in |
Embudo de 15 ml | |
Vidrio de borosilicato | |
Embudo | |
0,98 in | |
25 mm |