Learn More
Fisherbrand™ Tapón de rosca de PP de 24 mm, blanco, con orificio central, rosca 24-400 con septum
Sellados combinados listos para su uso.
64.45€ - 94.58€
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) | 24 mm |
---|---|
Material | Polipropileno |
Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento |
Cantidad | 100 |
Tipo | Tapón de rosca |
Código de producto | Marca | Material (revestimiento) | Color | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material (revestimiento) | Color | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10541013
|
Fisherbrand™
|
Silicona/PTFE | Blanco, Beige | 3,2 mm |
94.58€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11530595
|
Fisherbrand™
|
PTFE/butilo | Gris, Rojo, Blanco | 2,5 mm |
64.45€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- No precisan un montaje complicado que requiera mucho tiempo
- Evitan la contaminación del revestimiento con sudor o grasa, habitual durante el montaje manual
- Amplia variedad de materiales distintos para el septum, para prácticamente todas las aplicaciones
Especificaciones
24 mm | |
Almacenamiento | |
Tapón de rosca |
Polipropileno | |
100 |