Learn More
Fisherbrand™ Septo de 23,4mm para tapones de rosca SCHOTT
La mayoría de los septos están laminados en un lado con PTFE para una alta resistencia química y una barrera inerte entre la muestra y el material portador.
Marca: Fisherbrand™
783.75 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21664" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.53000kg
Descripción
- Para usar con tapones de rosca SCHOTT
Especificaciones
Septos | |
23,4 mm | |
1000 |
Beige, Crema | |
PTFE, Silicona | |
3,2 mm |