Learn More
Fisherbrand™ 22mm PE, Cap, Transparent, 4.3mm Center hole, 22 x 8.4mm, Assembled septum
Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling.
367.00€ - 740.00€
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) | 22 mm |
---|---|
Material | Polietileno |
Para utilizar con (aplicación) | Headspace |
Cantidad | 100 |
Grosor (métrico) | 1,3 mm |
Código de producto | Marca | Material (revestimiento) | Color | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material (revestimiento) | Color | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11869420
|
Fisherbrand™
|
Caucho natural/TEF | Rojo-naranja, Transparente | 1,3 mm |
367.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11809430
|
Fisherbrand™
|
PTFE/butilo | Gris, Rojo, Transparente | 1,3 mm |
399.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11879420
|
Fisherbrand™
|
Silicona/PTFE | Transparente azul, Transparente | 1,3 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- 22mm
- PE
- Cap
- Center hole
- Combination Seal
Especificaciones
22 mm | |
Headspace | |
1,3 mm |
Polietileno | |
100 | |
A presión |