Learn More
20MM Electronic Crimper
Marca:  Thermo Scientific 20 00 3949
1353.75 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23262" para aplicar la oferta.
20MM Electronic Crimper
Detalles adicionales : Peso : 1.18800kg
Código de producto. 16370918
  • 1425.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 10-05-2024