Learn More
Fisherbrand™ Cierre para encapsular de 20 mm, dorado, tapón de aluminio, orificio central de 10 mm, septum montado
Los tapones y septum previamente montados son prácticos y minimizan la contaminación asociada a la manipulación.
Marca: Fisherbrand™
375.25 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23262" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.16000kg
Descripción
- 20mm
- Tapón de aluminio
- Dorado
- Orificio central
- Sellado combinado
Especificaciones
Butilo | |
20 mm | |
Headspace | |
3 mm |
Gris oscuro, Lacado en oro | |
Aluminio | |
100 | |
Tapón para encapsular |