Learn More
Heathrow Scientific™ Bandejas para portaobjetos de cartón de 20 posiciones
Retire los portaobjetos fácilmente con una cómoda ranura para el pulgar. Las bandejas para portaobjetos de cartón de 20 posiciones Heathrow Scientific™ maximizan la protección de las muestras con compartimentos horizontales empotrados.
Marca: Heathrow Scientific™ HS120197
Detalles adicionales : Peso : 23.27000kg
Descripción
- Los compartimentos horizontales están rebajados para proteger las muestras cuando la cubierta está cerrada
- Cuenta con ranuras para el pulgar para facilitar la extracción de los portaobjetos
- Capacidad de 20 portaobjetos de tamaño estándar
- Desechables
Especificaciones
Bandeja de almacenamiento de portaobjetos | |
20 | |
Trabajo, transporte y almacenamiento a corto plazo seguros de los portaobjetos | |
0,4 in | |
8,2 in | |
Cartón | |
13,4 in |
Amarillo | |
30 portaobjetos | |
Portaobjetos para microscopía | |
0,9 cm | |
20,8 cm | |
Rectangulares | |
34,1 cm |