Learn More
Ohaus™ 2 x Centrifuge Racks, Frontier™ R-S4x100/5MIS Swing Out Rotors
Fit inside a swing-out bucket to facilitate centrifugation of tubes of custom size/number.
Marca: Ohaus™ 30314864
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- Permite centrifugar tubos de tamaño o número personalizado
- Adecuado para usar en cubos para rotores oscilantes Frontier™ R-4SX100/5
Especificaciones
1 × 100 ml | |
Rotores oscilantes R-4SX100/5MIS | |
1 |
40 | |
Gradilla, 1 de 100 ml D 40 mm RB, 2 por paquete | |
2 |