Learn More
Fisherbrand™ Conectores de andamiaje de dos vías
Se utilizan para fijar dos varillas o tubos entre sí en ángulo recto. Los conectores de andamiaje de dos vías Fisherbrand™ pueden apretarse a mano.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.02520kg
Descripción
- Con tornillos de apriete manual
- Para varillas y tubos de 6 a 13 mm de diámetro
Especificaciones
Conector de 2 vías | |
2 vías |