Learn More
2-Propanol, Laboratory Reagent, ≥99.5%, Honeywell™
124.57 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21688" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21688" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
10 L
20 L
25 L
4 x 2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Lata de acero inoxidable
Description
- ≥95 % para uso general en laboratorios.
Specifications
Nombre del producto químico o material | 2-Propanol |
Punto de fusión | -90°C |
Color | Incolora |
Densidad | 0.785g/mL at 25°C |
Punto de ebullición | 77°C to 83°C (1013 hPa) |
Cantidad | 2.5 L |
Límite de explosión | 0.02 |
Temperatura de inflamación | 12°C (53.6°F) |
Punto de ignición | 750°F |
Envase | Frasco de vidrio |
Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 2-Propanol
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.