Learn More
2-Naftol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nombre del producto químico o material | 2-Naphthol |
% mín. CAS | 97.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Punto de fusión | 120.0°C to 124.0°C |
Color | Blanco a amarillo |
Punto de ebullición | 285.0°C to 286.0°C |
Temperatura de inflamación | 153°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (GC) |
Envase | Frasco de plástico |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 2-Naphthol
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.