Learn More
2-Metilindol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11439662
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
95-20-5
C9H9N
131.178
MFCD00005616
BHNHHSOHWZKFOX-UHFFFAOYSA-N
2-methylindole, 1h-indole, 2-methyl, indole, 2-methyl, 2-methyl indole, unii-i7cn58827i, 2-methylindol, methylketole, methyl indole, 2-methyl-indole, pubchem7504
7224
CHEBI:49402
2-metil-1H-indol
CC1=CC2=CC=CC=C2N1
95-20-5
C9H9N
131.178
MFCD00005616
BHNHHSOHWZKFOX-UHFFFAOYSA-N
2-methylindole, 1h-indole, 2-methyl, indole, 2-methyl, 2-methyl indole, unii-i7cn58827i, 2-methylindol, methylketole, methyl indole, 2-methyl-indole, pubchem7504
7224
CHEBI:49402
2-metil-1H-indol
CC1=CC2=CC=CC=C2N1
2-Methylindole is used as a reactant for regioselective synthesis of oxopyrrolidine analogs via iodine-catalyzed Markovnikov addition reaction, Friedel-Crafts alkylation reactions, preparation of tryptophan dioxygenase inhibitors pyridyl-ethenyl-indoles as potential anticancer immunomodulators, Michael addition reactions and in synthesis of cyclooxygenase-1 (COX-1)/cyclooxygenase-2 (COX-2) inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-metilindol se utiliza como reactante para la síntesis regioselectiva de análogos de oxopirrolidina a través de la reacción de adición Markovnikov catalizada con yodo, reacciones de alquilación de Friedel-Crafts, preparación de inhibidores de triptófano dioxigenasa piridil-etenil-indoles como potenciales inmunomoduladores anticancerosos, reacciones de adición de Michael y en síntesis de inhibidores de ciclooxigenasa-1 (COX-1)/ciclooxigenasa-2 (COX-2).
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes. Es sensible a la luz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Methylindole
Punto de fusión 56°C to 60°C
Densidad 1.07
Punto de ebullición 272°C to 273°C
Temperatura de inflamación 141°C (285°F)
Cantidad 1000 g
Beilstein 109781
Sensibilidad Air and light sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.18
Porcentaje de pureza ≥98%