Learn More
Bromuro de 2-metil-1-propenilmagnesio, solución de 0,5 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228819
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
38614-36-7, 109-99-9
C4H7BrMg
159.31
MFCD00209600
BKVIQODYSREJQH-UHFFFAOYSA-M
2-methyl-1-propenylmagnesium bromide, 2-methyl-1-propenyl magnesium bromide, 2-methylpropenylmagnesium bromide, 2-methyl-propenylmagnesium bromide, 2-methylpropenyl magnesium bromide, bkviqodysrejqh-uhfffaoysa-m, 2-methyl propenyl magnesium bromide, 2-methylprop-1-enylmagnesium bromide, 2-methylprop-1-enyl magnesium bromide, grignard reagent
4456485
bromuro de magnesio(2+) 2-metilprop-1-en-1-ida
CC(C)=C[Mg]Br
38614-36-7, 109-99-9
C4H7BrMg
159.31
MFCD00209600
BKVIQODYSREJQH-UHFFFAOYSA-M
2-methyl-1-propenylmagnesium bromide, 2-methyl-1-propenyl magnesium bromide, 2-methylpropenylmagnesium bromide, 2-methyl-propenylmagnesium bromide, 2-methylpropenyl magnesium bromide, bkviqodysrejqh-uhfffaoysa-m, 2-methyl propenyl magnesium bromide, 2-methylprop-1-enylmagnesium bromide, 2-methylprop-1-enyl magnesium bromide, grignard reagent
4456485
bromuro de magnesio(2+) 2-metilprop-1-en-1-ida
CC(C)=C[Mg]Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-1-propenylmagnesium bromide
% mín. CAS 7.53, 90.8
% máx. CAS 9.2, 92.47
Color Naranja a amarillo
Densidad 0.9520g/mL
Temperatura de inflamación −15°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Cantidad 100 mL
Gravedad específica 0.952
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.31
Forma física Solución
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methyl-1-propenylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.