Learn More
2-Heptanona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3736646
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
1 L
5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
110-43-0
C7H14O
114.19
MFCD00009513
CATSNJVOTSVZJV-UHFFFAOYSA-N
2-heptanone, methyl amyl ketone, butylacetone, methyl pentyl ketone, methyl n-amyl ketone, amyl methyl ketone, n-amyl methyl ketone, n-pentyl methyl ketone, heptanone, pentyl methyl ketone
8051
CHEBI:5672
heptan-2-ona
CCCCCC(C)=O
110-43-0
C7H14O
114.19
MFCD00009513
CATSNJVOTSVZJV-UHFFFAOYSA-N
2-heptanone, methyl amyl ketone, butylacetone, methyl pentyl ketone, methyl n-amyl ketone, amyl methyl ketone, n-amyl methyl ketone, n-pentyl methyl ketone, heptanone, pentyl methyl ketone
8051
CHEBI:5672
heptan-2-ona
CCCCCC(C)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Heptanone
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -35.0°C
Color Incolora
Densidad 0.8200g/mL
Punto de ebullición 149.0°C to 150.0°C
Temperatura de inflamación 39°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)4COCH3
Índice de refracción 1.4075 to 1.4095
Cantidad 100 mL
Beilstein 01, 699
Índice Merck 15, 4698
Gravedad específica 0.82
Información de solubilidad Solubility in water: 4.3g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.19
Porcentaje de pureza 98%
Grado Pure
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Heptanone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.