Learn More
2-Furaldehído, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3736526
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
98-01-1
C5H4O2
96.09
MFCD00003229
HYBBIBNJHNGZAN-UHFFFAOYSA-N
furfural, 2-furaldehyde, 2-furancarboxaldehyde, furaldehyde, 2-formylfuran, furfuraldehyde, fural, 2-furanaldehyde, 2-furancarbonal, 2-furfural
7362
CHEBI:34768
furan-2-carbaldehído
O=CC1=CC=CO1
98-01-1
C5H4O2
96.09
MFCD00003229
HYBBIBNJHNGZAN-UHFFFAOYSA-N
furfural, 2-furaldehyde, 2-furancarboxaldehyde, furaldehyde, 2-formylfuran, furfuraldehyde, fural, 2-furanaldehyde, 2-furancarbonal, 2-furfural
7362
CHEBI:34768
furan-2-carbaldehído
O=CC1=CC=CO1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Furaldehyde
Acidez 0.02 eq/L max.
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -37°C
Color Ámbar a marrón
Densidad 1.1600g/mL
Punto de ebullición 159°C to 161°C
Temperatura de inflamación 60°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5250 to 1.527
Cantidad 25 mL
Residuos después de la evaporación 0.5% max.
Índice Merck 15,4333
Gravedad específica 1.16
Información de solubilidad Solubility in water: 83g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and benzene
Viscosidad 1.49 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.08
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Furaldehyde
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.