missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Clorhidrato de 2-dimetilaminoetanotiol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Dimethylaminoethanethiol hydrochloride |
Nombre de nota | 95% |
% mín. CAS | 94.0 |
% máx. CAS | 100.0 |
Punto de fusión | 154°C to 159°C |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 94% min. (Iodimetry) |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | (CH3)2NCH2CH2SH·HCl |
Cantidad | 100 g |
Información de solubilidad | Solubility in water: soluble in water |
Mostrar más |
RUO - Para uso exclusivo en investigación
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'