Learn More
2-Decanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
2-Decanol is used to develop a miniature catalytic reactor for the oxidation of alcohols with O2 in supercritical CO2. It was used to study the substrate spectrum of phytanoyl-CoA hydroxylase with regard to the length of both the acyl chain and the branch at position.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-decanol se utiliza para desarrollar un reactor catalítico en miniatura para oxidar alcoholes con O2 en CO2 supercrítico. También se ha empleado en el estudio del espectro de sustrato de la hidroxilasa de fitanoil-CoA con respecto a la longitud tanto de la cadena de acilo como de la rama en posición.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de recipientes bien sellados.
El 2-decanol se utiliza para desarrollar un reactor catalítico en miniatura para oxidar alcoholes con O2 en CO2 supercrítico. También se ha empleado en el estudio del espectro de sustrato de la hidroxilasa de fitanoil-CoA con respecto a la longitud tanto de la cadena de acilo como de la rama en posición.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de recipientes bien sellados.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Decanol |
Punto de fusión | -5°C |
Densidad | 0.825 |
Punto de ebullición | 211°C |
Temperatura de inflamación | 85°C (185°F) |
Índice de refracción | 1.434 |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 1719664 |
Información de solubilidad | Not miscible in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 158.29 |