Learn More
Cytiva Papel de transferencia de celulosa CHR 2
Superficie lisa. Especialmente recomendado para la exploración óptica o radiométrica
Marca:  Cytiva 3002-911
Detalles adicionales : Peso : 3.56000kg
Código de producto. 11358854
  • 610.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Grosor 0,18 mm. Velocidad de flujo 115 mm/30 min. Más lento que Chr 1 para aplicaciones de mayor resolución. Superficie lisa. Especialmente recomendado para la exploración óptica o radiométrica.
  • Celulosa pura fabricada en su totalidad a partir de línteres de algodón de la más alta calidad, sin aditivos de ningún tipo.
  • Fabricado y probado específicamente para técnicas cromatográficas. Garantiza la capacidad de absorción y la uniformidad de la acción capilar, tan importantes en las separaciones de productos químicos.
  • Se utiliza habitualmente en transferencia de proteínas y ácidos nucleicos.
Especificaciones
Especificaciones
58 x 60 cm (22,8 x 23,6 in)
Las láminas de cromatografía de celulosa Chr de grado 2 son un papel de 0,18 mm para aplicaciones de mayor resolución.
Chr de grado 2
Celulosa