Learn More
2-Cloro-1-[1-(4-fluorofenil)-2,5-dimetil-1H-pirrol-3-il]-1-etanona, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-chloro-1-[1-(4-fluorophenyl)-2, 5-dimethyl-1H-pyrrol-3-yl]-1-ethanone |
CAS | 304685-89-0 |
% mín. CAS | 97.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Fórmula molecular | C14H13ClFNO |
Número MDL | MFCD01910944 |
Cantidad | 1 g |
Sinónimo | 2-chloro-1-1-4-fluorophenyl-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-3-yl-1-ethanone, 2-chloro-1-1-4-fluorophenyl-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-3-yl ethanone, 2-chloro-1-1-4-fluorophenyl-2,5-dimethylpyrrol-3-yl ethanone, 2-chloro-1-1-4-fluorophenyl-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-3-yl ethan-1-one, 2-chloro-1-1-4-fluoro-phenyl-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-3-yl-ethanone, 2-chloro-1-1-4-fluorophenyl-2,5-dimethylpyrrol-3-yl ethan-1-one, acmc-209hg5, ethanone,2-chloro-1-1-4-fluorophenyl-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-3-yl |
Clave InChI | QNHMSVXIWDSTEP-UHFFFAOYSA-N |