Learn More
2-Butanol, Reagent Grade, ≥99%, Honeywell™
Catalog Number 15667700
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
6 x 1 L
Envase:
Glass Bottle
78-92-2
C4H10O
74.12
MFCD00004569
BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYNA-N
2-butanol, sec-butanol, sec-butyl alcohol, 2-hydroxybutane, 2-butyl alcohol, s-butyl alcohol, butylene hydrate, s-butanol, 1-methyl-1-propanol, 1-methylpropyl alcohol
6568
CHEBI:35687
butan-2-ol
CCC(C)O
78-92-2
C4H10O
74.12
MFCD00004569
BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYNA-N
2-butanol, sec-butanol, sec-butyl alcohol, 2-hydroxybutane, 2-butyl alcohol, s-butyl alcohol, butylene hydrate, s-butanol, 1-methyl-1-propanol, 1-methylpropyl alcohol
6568
CHEBI:35687
butan-2-ol
CCC(C)O
Reagent Grade,≥99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Butanol
pH neutral
Punto de fusión -115°C
Color Colorless
Fórmula lineal CH3CH2CH(OH)CH3
Número UN UN1120
Beilstein 773649
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.12g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Densidad 0.808g/mL at 25°C
Punto de ebullición 98°C
Cantidad 6 x 1 L
Límite de explosión 0.098
Temperatura de inflamación 27°C (80.6°F)
Punto de ignición 761°F
Olor Characteristic
Envase Glass Bottle
Forma física Liquid
Presión de vapor 12.5mmHg (20°C)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Butanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.