Learn More
2-Butanol, Honeywell
Click to view available options
Cantidad:
30 kg
Envase:
Lata de acero inoxidable
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Butanol |
CAS | 78-92-2 |
% máx. CAS | 100.0000% |
Fórmula molecular | C4H10O |
Número MDL | MFCD00004569 |
Número UN | UN1120 |
Beilstein | 773649 |
Sinónimo | 2-butanol, sec-butanol, sec-butyl alcohol, 2-hydroxybutane, 2-butyl alcohol, s-butyl alcohol, butylene hydrate, s-butanol, 1-methyl-1-propanol, 1-methylpropyl alcohol |
Clave InChI | BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYNA-N |
SMILES | CCC(C)O |