Learn More
2-Bromo-5-fluoropiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3756455
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
41404-58-4
C5H3BrFN
175.98
MFCD00234011
UODINHBLNPPDPD-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-5-fluoro-pyridine, pyridine, 2-bromo-5-fluoro, pubchem1099, pubchem14324, 2-bromo5-fluoropyridine, acmc-1assy, 2-bromo-5-fluoropyridin, 2-bromo-5-fluorpyridine, 2-bromo-5-fluropyridine, 5-fluoro-2-bromopyridine
2783171
2-bromo-5-fluoropiridina
C1=CC(=NC=C1F)Br
41404-58-4
C5H3BrFN
175.98
MFCD00234011
UODINHBLNPPDPD-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-5-fluoro-pyridine, pyridine, 2-bromo-5-fluoro, pubchem1099, pubchem14324, 2-bromo5-fluoropyridine, acmc-1assy, 2-bromo-5-fluoropyridin, 2-bromo-5-fluorpyridine, 2-bromo-5-fluropyridine, 5-fluoro-2-bromopyridine
2783171
2-bromo-5-fluoropiridina
C1=CC(=NC=C1F)Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-5-fluoropyridine
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 30.0°C to 31.0°C
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición 83.0°C (44.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 73°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5390 to 1.5410 (20°C, 589nm)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.98
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromo-5-fluoropyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.