Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 2 brazos de guía de luz combinada con una única guía de luz de cuello de cisne y un guía de luz única flexible
Guía de luz flexible y fija de fibra óptica en un tubo de cuello de cisne semirrígido lacado en negro y guía de luz flexible de fibra óptica en una camisa de PVC metálico negra
Marca:  SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 120402
Detalles adicionales : Peso : 2.00000kg
Código de producto. 15733012
  • 260.00€ / 1 unidad
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Guía de luz con fibra óptica Puravis ecológica. La colocación precisa ofrece un control completo de la colocación de la luz; la combinación de una guía de luz de cuello de cisne Ø de 3,5 mm × 500 mm y una guía de luz flexible de Ø 5 mm × 600 mm de longitud permite un escenario de luz especial mediante el uso de 2 luces distintas. La guía de luz única flexible podría conectarse a la etapa de luz transmitida 122150; para usarse con la fuente de luz fría KL300LED 
Especificaciones
Especificaciones
Guía de luz de fibra óptica
0.4 in.
Iluminación para estereomicroscopía
Cuello de cisne: 500 mm, guía de luz flexible: 600 mm
Fibras ópticas de vidrio Puravis
Fibra óptica
11 mm
para su uso con la fuente de luz fría KL300LED
Gooseneck: 500 mm, Flexible Light Guide: 600 mm