Learn More
2-amino-6-cloropurina. 99 %, Thermo Scientific Chemicals
46.80€ - 260.00€
CAS | 10310-21-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C5H4ClN5 |
Peso molecular (g/mol) | 169.57 |
Número MDL | MFCD00075252 |
Clave InChI | RYYIULNRIVUMTQ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2-amino-6-chloropurine, 6-chloroguanine, 6-chloro-9h-purin-2-amine, 6-chloro-2-aminopurine, 2-amino-6-chlorpurine, 1h-purin-2-amine, 6-chloro, purine, 2-amino-6-chloro, 6-chloro-7h-purin-2-ylamine, 2-amino-6-chloro-purin, 2-amino-6-chloro-purine |
PubChem CID | 5360349 |
ChEBI | CHEBI:72345 |
Nombre IUPAC | 6-cloro-7H-purin-2-amina |
SMILES | NC1=NC(Cl)=C2NC=NC2=N1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11483717
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18195.03 |
1 g |
46.80€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11493717
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18195.06 |
5 g |
114.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11403727
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18195.14 |
25 g |
260.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
2-Amino-6-chloropurine finds its uses in the enzymatic synthesis of 2?-deoxyguanosine, 9-alkyl purines and (R)- and (S)-N-(2-phosphonomethoxypropyl) derivatives of purine and pyrimidine bases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesLa 2-amino-6-cloropurina se utiliza en la síntesis enzimática de 2′-desoxiguanosina, purinas de 9-alquilo y derivados (R)- y (S)-N-(2-fosfonometoxipropil) de bases de purina y pirimidina.
Solubilidad
Solubilidad en 1 mol/l NaOH; turbidez muy débil.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
10310-21-1 | |
169.57 | |
RYYIULNRIVUMTQ-UHFFFAOYSA-N | |
5360349 | |
6-cloro-7H-purin-2-amina |
C5H4ClN5 | |
MFCD00075252 | |
2-amino-6-chloropurine, 6-chloroguanine, 6-chloro-9h-purin-2-amine, 6-chloro-2-aminopurine, 2-amino-6-chlorpurine, 1h-purin-2-amine, 6-chloro, purine, 2-amino-6-chloro, 6-chloro-7h-purin-2-ylamine, 2-amino-6-chloro-purin, 2-amino-6-chloro-purine | |
CHEBI:72345 | |
NC1=NC(Cl)=C2NC=NC2=N1 |
Especificaciones
2-Amino-6-chloropurine | |
>300°C | |
MFCD00075252 | |
2-amino-6-chloropurine, 6-chloroguanine, 6-chloro-9h-purin-2-amine, 6-chloro-2-aminopurine, 2-amino-6-chlorpurine, 1h-purin-2-amine, 6-chloro, purine, 2-amino-6-chloro, 6-chloro-7h-purin-2-ylamine, 2-amino-6-chloro-purin, 2-amino-6-chloro-purine | |
NC1=NC(Cl)=C2NC=NC2=N1 | |
169.57 | |
CHEBI:72345 | |
99% |
10310-21-1 | |
C5H4ClN5 | |
9626 | |
RYYIULNRIVUMTQ-UHFFFAOYSA-N | |
6-cloro-7H-purin-2-amina | |
5360349 | |
169.57 |
Seguridad y manipulación
P201-P202-P261-P264b-P271-P280i-P281-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335-H360.
missing translation for 'einecsNumber' : 233-686-7
missing translation for 'rtecsNumber' : UO7502000.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only