Learn More
2-Amino-6-bromopiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
Employed in an efficient one-pot synthesis of 7-azaindoles. Used in the synthesis of anti-HIV agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea en una síntesis eficiente de 7-azaindoles en un solo recipiente. Utilizado en la síntesis de agentes contra el VIH.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Se emplea en una síntesis eficiente de 7-azaindoles en un solo recipiente. Utilizado en la síntesis de agentes contra el VIH.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Amino-6-bromopyridine |
Punto de fusión | 88°C to 91°C |
Cantidad | 25 g |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 173.01 |
Porcentaje de pureza | 98% |