missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,5-Dimethylphenylboronic acid, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Glass bottle
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2, 5-Dimethylphenylboronic acid |
Punto de fusión | 186.0°C to 191.0°C |
% mín. CAS | 96.0 |
% máx. CAS | 100.0 |
Cantidad | 1 g |
Envase | Glass bottle |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min. (HPLC) |
Información de solubilidad | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 149.98 |
Porcentaje de pureza | 97% |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 2,5-Dimethylphenylboronic acid
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'