Learn More
2,4-Dimetilpirrol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-119467
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
625-82-1
C6H9N
95.15
MFCD00192088
MFFMQGGZCLEMCI-UHFFFAOYSA-N
2,4-dimethylpyrrole, 1h-pyrrole, 2,4-dimethyl, pyrrole, 2,4-dimethyl, unii-ynq49m599x, pubchem24003, 2,4-dimethyl-1h-pyrrol, acmc-209n5e, ksc493o6j, #
39539
2,4-dimetil-1H-pirrol
CC1=CC(C)=CN1
625-82-1
C6H9N
95.15
MFCD00192088
MFFMQGGZCLEMCI-UHFFFAOYSA-N
2,4-dimethylpyrrole, 1h-pyrrole, 2,4-dimethyl, pyrrole, 2,4-dimethyl, unii-ynq49m599x, pubchem24003, 2,4-dimethyl-1h-pyrrol, acmc-209n5e, ksc493o6j, #
39539
2,4-dimetil-1H-pirrol
CC1=CC(C)=CN1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2, 4-Dimethylpyrrole
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Marrón granate a naranja rojizo o violeta
Densidad 0.9240g/mL
Punto de ebullición 165.0°C to 167.0°C
Temperatura de inflamación >109°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4950 to 1.4970
Cantidad 1 g
Gravedad específica 0.924
Formula Weight (peso de la fórmula) 95.15
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino