Learn More
2,4-Dicloro-1-(2-yodofenoxi)benceno, ≥95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2, 4-Dichloro-1-(2-iodophenoxy)benzene |
% mín. CAS | 94.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 95%+ |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Fórmula lineal | Cl2C6H3OC6H4I |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 364.99 |
Porcentaje de pureza | 95% |