missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,3-Dimethylphenylboronic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Glass bottle
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2, 3-Dimethylphenylboronic acid |
Punto de fusión | 175.0°C |
% mín. CAS | 96.0 |
Color | White |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min. (HPLC) |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 149.99 |
Porcentaje de pureza | 97% |
Cantidad | 1 g |
Espectro infrarrojo | Authentic |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 2,3-Dimethylphenylboronic acid
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'