missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ácido 2,3,4-trihidroxybenzico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
2,3,4-Trihydroxybenzoic acid is used as a reagent during catalytic spectrophotometric determination of vanadium in natural and sea waters and used in the pharmaceuticals. It is a internal standard in separation of phenolic acids by HPLC with photodiode array detection.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2,3,4-trihidroxibenzoico se utiliza como reactivo durante la determinación espectrofotométrica catalítica del vanadio en aguas naturales y marinas, y se emplea en productos farmacéuticos. Es un estándar interno en la separación de ácidos fenólicos por HPLC con detección de matriz de fotodiodos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, y en un recipiente bien sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
El ácido 2,3,4-trihidroxibenzoico se utiliza como reactivo durante la determinación espectrofotométrica catalítica del vanadio en aguas naturales y marinas, y se emplea en productos farmacéuticos. Es un estándar interno en la separación de ácidos fenólicos por HPLC con detección de matriz de fotodiodos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, y en un recipiente bien sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2,3,4-Trihydroxybenzoic acid |
Punto de fusión | ∼210°C (decomposition) |
Cantidad | 1 g |
Beilstein | 2210807 |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.12 |
Porcentaje de pureza | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'