Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2,3:4,5-Di-O-isopropilideno-beta-D-fructopiranosa, 98 %
Catalog Number p-7043248
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
20880-92-6
C12H20O6
260.286
MFCD00022183
PSSHGMIAIUYOJF-OZFQHSNDSA-N
2,3:4,5-bis-o-1,2 methylethylidene-beta-d-fruetopyranose
45357248
[(3aR,5aS,8aS)-2,2,7,7-tetrametil-5,5a,8a,8b-tetrahidedi[1,3]dioxolo[4,5-A.
CC1(OC2COC3(C(C2O1)OC(O3)(C)C)CO)C
20880-92-6
C12H20O6
260.286
MFCD00022183
PSSHGMIAIUYOJF-OZFQHSNDSA-N
2,3:4,5-bis-o-1,2 methylethylidene-beta-d-fruetopyranose
45357248
[(3aR,5aS,8aS)-2,2,7,7-tetrametil-5,5a,8a,8b-tetrahidedi[1,3]dioxolo[4,5-A.
CC1(OC2COC3(C(C2O1)OC(O3)(C)C)CO)C
2,3:4,5-Di-O-isopropylidene-beta-D-fructopyranose is used as chiral auxiliaries in Michael and Aldol addition reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2,3:4,5-di-O-isopropilidene-beta-D-fructopiranosa se utiliza como auxiliares quirales en las reacciones de adición de Michael y Aldol.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, acetato de etilo, metanol.
Notas
Proteger del calor. Incompatible con el calor y los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2,3:4,5-Di-O-isopropylidene-beta-D-fructopyranose
Punto de fusión 93°C to 96°C
Color Blanco
Cantidad 10 g
Información de solubilidad Soluble in chloroform,ethyl acetate,methanol.
Rotación óptica −25.5° (c=1 in Chloroform)
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.28
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo