Learn More
2,2-Dimetil-1,3-dioxan-5-ona, téc. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7048061
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
74181-34-3
C6H10O3
130.143
MFCD00671514
ASFQDNDZFGFMMP-UHFFFAOYSA-N
2,2-dimethyl-1,3-dioxane-5-one, 2,2-dimethyl-1,3 dioxan-5-one, 1,3-dioxan-5-one, 2,2-dimethyl, acmc-1bg7h, ksc496q3n, 5-oxo-2,2-dimethyl-1,3-dioxane, 2,2-dimethyl-1,3-dioxan-5-one, technical 250mg
2733141
2,2-dimetil-1,3-dioxan-5-ona
CC1(OCC(=O)CO1)C
74181-34-3
C6H10O3
130.143
MFCD00671514
ASFQDNDZFGFMMP-UHFFFAOYSA-N
2,2-dimethyl-1,3-dioxane-5-one, 2,2-dimethyl-1,3 dioxan-5-one, 1,3-dioxan-5-one, 2,2-dimethyl, acmc-1bg7h, ksc496q3n, 5-oxo-2,2-dimethyl-1,3-dioxane, 2,2-dimethyl-1,3-dioxan-5-one, technical 250mg
2733141
2,2-dimetil-1,3-dioxan-5-ona
CC1(OCC(=O)CO1)C
2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-5-one is used in the preparation of 2,2-dimethyl-[1,3]dioxan-5-ol by reducing with lithium aluminum hydride. It is also used in the annulation of bete-(hetero)aryl-alfa-nitro-alfa,beta-enals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,2-dimetil-1,3-dioxan-5-ona se utiliza en la preparación de 2,2-dimetil-[1,3]dioxan-5-ol mediante la reducción con hidruro de aluminio de litio. También se usa en la anulación de bete-(hetero)aril-alfa-nitro-alfa,beta-enals.
Solubilidad
Miscible con agua y la mayoría de los disolventes orgánicos.
Notas
Incompatible con los agentes oxidantes. Sensible al aire, la humedad y el calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-5-one
Punto de ebullición 40°C to 46°C (14 mmHg)
Índice de refracción 1.4315
Cantidad 250 mg
Beilstein 3061933
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with water and most organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.15
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico