Learn More
Econix™ Biocontenedores Bio-bin™ de papel para objetos no punzantes
Utilice contenedores de residuos Econix™ Bio-bin™ de 1 l para pequeñas cantidades de residuos desagradables, así como en laboratorios donde se dispone de espacio limitado, como en el interior de campanas de vapores.
138.00€ - 202.00€
Especificaciones
Color | Plano, Green |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave, Autoclavable |
Para utilizar con (aplicación) | Para residuos generales |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
13530870
|
Econix™
BEXBBLOOP |
2 L, 2,5 L |
202.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
13438796
|
Econix™
BEXBBPIP6PLAIN |
6 L, 6 l |
138.00€
paquete de 40 |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Fabricado con papel respetuoso con el medio ambiente a partir de fuentes renovables
- 96 % no plástico
- Construcción rígida y resistente al agua
- Tapa integrada a prueba de fugas
- Para uso no punzante
- Aprobación UN 3291
Especificaciones
Plano, Green | |
Esterilizable en autoclave, Autoclavable | |
Para residuos generales |