Learn More
1H-indazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
1H-Indazole is used in organic synthesis, it can react with butyryl chloride and 1-butyryl-1H-indazole. It is also used in synthesis of several small molecule inhibitors as potential cancer therapeutics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1H-indazol se utiliza en la síntesis orgánica; puede reaccionar con el cloruro de butirilo y el 1-butirilo-1H-indazol. También se utiliza en la síntesis de varios inhibidores de moléculas pequeñas como posible terapia contra el cáncer.
Solubilidad
Soluble en agua caliente.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
El 1H-indazol se utiliza en la síntesis orgánica; puede reaccionar con el cloruro de butirilo y el 1-butirilo-1H-indazol. También se utiliza en la síntesis de varios inhibidores de moléculas pequeñas como posible terapia contra el cáncer.
Solubilidad
Soluble en agua caliente.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1H-Indazole |
Punto de fusión | 146°C to 149°C |
Punto de ebullición | 270°C |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 109676 |
Índice Merck | 14,4936 |
Información de solubilidad | Soluble in hot water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 118.14 |
Porcentaje de pureza | 99% |