Learn More
Bochem™ Varillas de acero inoxidable 18/10
24.10€ - 95.45€
Especificaciones
Material | Acero inoxidable (18/10) |
---|---|
Tipo de producto | Varilla |
Cantidad | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10146410
|
Bochem™
5124 |
1250 mm | Bases de soporte |
43.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10204561
|
Bochem™
5182 |
750 mm | Bases de soporte |
28.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10294221
|
Bochem™
5170 |
500 mm | Bases de soporte con rosca M10 |
24.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10034980
|
Bochem™
5114 |
1250 mm | Bases de soporte con rosca M10 |
37.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10112461
|
Bochem™
5171 |
600 mm | Bases de soporte con rosca M10 |
26.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10060911
|
Bochem™
5172 |
750 mm | Bases de soporte con rosca M10 |
30.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10412331
|
Bochem™
5118 |
1500 mm | Bases de soporte con rosca M10 |
95.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Especificaciones
Acero inoxidable (18/10) | |
Varilla | |
1 unidad |