Learn More
Bochem™ Fórceps de precisión de acero inoxidable 18/10
Fabricados con acero inoxidable 18/10. Los fórceps de precisión de acero inoxidable 18/10 Bochem™ están afilados.
7.85€ - 16.80€
Especificaciones
Estilo de punta | Extra afilado |
---|---|
Material | Acero inoxidable, 18/10 |
Tipo de producto | Pinzas |
Cantidad (n.º por caja) | Unidad |
Precisión | Sí |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10613531
|
Bochem™
1610 |
105 mm | Recto |
16.80€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10464881
|
Bochem™
1620 |
105 mm | Curvados |
8.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10471941
|
Bochem™
1601 |
130 mm | Recto |
7.85€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Tenazas de precisión
- Extra afilada
- Puntas sin salientes
Especificaciones
Extra afilado | |
Pinzas | |
Sí |
Acero inoxidable, 18/10 | |
Unidad | |
Fórceps, precisión |