Learn More
Bochem™ Aguja de disección de acero inoxidable 18/10
Para su uso con el soporte de aguja Bochem Kolle 12000 La aguja de disección de acero inoxidable 18/10 Bochem™ se ha fabricado con acero inoxidable.
12.55€ - 25.85€
Especificaciones
Longitud (métrico) | 100 mm |
---|---|
Material | Acero inoxidable (18/10) |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Diameter (Metric) Inside | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Diameter (Metric) Inside | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11875101
|
Bochem™
12004 |
Soporte para aguja tipo 2 KOLLE 12000 | 1 mm |
12.55€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11845101
|
Bochem™
12001 |
Soporte para argolla tipo 1 KOLLE 12000 | 1,5 mm |
16.95€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11835091
|
Bochem™
12005 |
Soporte para lanceta tipo 3 KOLLE 12000 |
25.85€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11855101
|
Bochem™
12002 |
Soporte para argolla tipo 1 KOLLE 12000 | 2,5 mm |
16.95€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11865101
|
Bochem™
12003 |
Soporte para argolla tipo 1 KOLLE 12000 | 4 mm |
16.95€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Tipo 1: argolla
- Tipo 2: aguja
- Tipo 3: lanceta
- Para su uso con el soporte de aguja Bochem Kolle 12000
- Fabricada con acero inoxidable
Especificaciones
100 mm | |
Acero inoxidable (18/10) |