Learn More
Bochem™ Fórceps para cubreobjetos de acero inoxidable 18/10
Fabricados con acero inoxidable 18/10. Los fórceps para cubreobjetos de acero inoxidable 18/10 Bochem™ tienen puntas de 6 mm de ancho.
5.80€ - 68.75€
Especificaciones
Material Acero inoxidable, 18/10
Longitud (métrico) 105 mm
Tipo de producto Pinzas
Para utilizar con (aplicación) Membranas con buen agarre sin riesgos, esterilización en autoclave o llamas, pinzas
Tipo Fórceps para cubreobjetos
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Estilo de punta Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Estilo de punta Precio Cantidad y disponibilidad  
11825161
Ver documentos Detalles de la promoción
Bochem™
1727
Recto
68.75€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10323411
Ver documentos Detalles de la promoción
Bochem™
1722
Doblado
5.80€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10241711
Ver documentos Detalles de la promoción
Bochem™
1727
Recto Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11885121
Ver documentos Detalles de la promoción
Bochem™
1722-10
Doblado Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Tenazas de cubreobjetos
  • Acero inoxidable
  • Puntas de 6 mm de ancho
Especificaciones
Especificaciones
Acero inoxidable, 18/10
Pinzas
Fórceps para cubreobjetos
105 mm
Membranas con buen agarre sin riesgos, esterilización en autoclave o llamas, pinzas