Learn More
Bochem™ Cuchara química con terminal en espátula de acero inoxidable 18/10
Fabricada con acero inoxidable. La cuchara química de acero inoxidable 18/10 Bochem™ con extremos de espátula es multifunción.
3.70€ - 8.70€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Cantidad | 1 unidad |
Tipo de producto | Cuchara química |
Para utilizar con (aplicación) | Cuchara multiusos para una amplia gama de usos |
Material de la hoja | Acero inoxidable (18/10) |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10252091
|
Bochem™
3420 |
120 x 20 mm |
3.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10602961
|
Bochem™
3425 |
300 x 37 mm |
8.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Mango de espátula
- Esterilizable en autoclave
- Acero inoxidable
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Cuchara química | |
Acero inoxidable (18/10) | |
Plano |
1 unidad | |
Cuchara multiusos para una amplia gama de usos | |
Acero inoxidable (18/10) |