Learn More
Bochem™ Fórceps de acero inoxidable 18/10
Ayuda con procedimientos quirúrgicos. Las pinzas de acero inoxidable 18/10 Bochem™ de punta afilada constituyen una herramienta muy útil.
Marca: Bochem™ 1011
Detalles adicionales : Peso : 0.01800kg
Descripción
- Acero inoxidable
- Varias longitudes
Especificaciones
Sharp | |
115 mm | |
1/pack |
Acero inoxidable, 18/10 | |
Pinzas | |
Pinzas |