Learn More
Fisherbrand™ Tapón de rosca de PP de 15 mm, negro, sin orificio central, rosca 15-425 con septum
Los tapones de polipropileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de aplicaciones cromatográficas.
Brand: Fisherbrand™
247.79 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21664" para aplicar la oferta.
Additional Details : Peso : 0.90000kg
Description
- 15mm
- Sellado combinado
- PP
- Tapón de rosca
- Negro
- Cubierta cerrada,
- Rosca 15-425
- Los tapones y septum ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación
Specifications
PTFE/butilo | |
15 mm | |
Almacenamiento | |
1,6 mm | |
15 mm |
Negro, Gris, Rojo | |
Polipropileno | |
100 | |
Tapón de rosca | |
Viales de rosca 15-425 |