Learn More
Memmert™ Estufa de vacío VO
Ideal para el secado en polvo y granulado, determinación del contenido de agua para garantizar la calidad, secado de cultivos y probióticos, conservación y deshidratación de alimentos, y secado de componentes electrónicos.
Marca: Memmert™ VO49
Descripción
Potente, suave y turbo rápido: estas tres palabras describen la estufa de vacío VO de Memmert.
- Tamaños de modelo:29, 49, 101
- Intervalo de ajuste de temperatura:De +20 °C a +200 °C
- Intervalos de ajuste de vacío:de 5 a 1100 mbar
- 1 variante de modelo:TwinDISPLAY (control intuitivo)
- Software AtmoCONTROL en un dispositivo USB para la programación, la gestión y la transferencia de programas a través del puerto USB o de la interfaz Ethernet
- Control electrónico digital de presión para una bomba de vacío controlada por velocidad
- Detección y calentamiento de varios niveles: el calentamiento directo inteligente mediante termobandejas colocables de forma individual con sensores distintos garantiza breves tiempos de calentamiento y procesamiento
- Gracias al contacto directo entre el calentamiento y la carga, apenas se produce
una pérdida de calor y cada termobandeja se puede controlar y calibrar por separado - Los circuitos de control reaccionan con precisión a diferentes cargas o humedad y mantienen una temperatura constante durante el secado al vacío.
- Parámetros ajustables: temperatura (Celsius o Fahrenheit), vacío, hora del programa, zonas horarias
- Enorme ahorro de energía gracias a la bomba de vacío ajustable y continua
En combinación con la bomba de vacío controlada por velocidad y resistente a productos químicos, la serie VO ahorra alrededor del 70 % de energía en rampa en comparación con una bomba no controlada.El vacío final de hasta 2 mbar permite una amplia gama de aplicaciones y, gracias al control de la bomba orientado a la demanda y a los procesos de lavado optimizados, los diafragmas tienen una vida útil significativamente mayor.
Especificaciones
Interior de acero inoxidable soldado herméticamente de acero inoxidable extremadamente resistente a la corrosión, material 1.4404 | |
49 L | |
Estufa de vacío | |
Acero inoxidable | |
Interfaz Ethernet o puerto USB | |
Aluminio, material 3.3547 (ASTM B209) | |
De 5 a 1100 mbar | |
550 x 480 x 687 mm | |
83 kg | |
50/60 Hz |
TwinDISPLAY: controlador con microprocesador PID digital multifuncional y adaptativo con 2 pantallas TFT a color de alta definición | |
De +20 (al menos 5 °C por encima de la temperatura ambiente) a +200 °C | |
2 pantallas TFT en color de alta definición (TwinDISPLAY) | |
20 kg | |
AutoSAFETY: protección adicional contra sobretemperatura y subtemperatura “ASF”, que sigue automáticamente el valor de referencia en un intervalo de tolerancia preestablecido, alarma en caso de sobretemperatura o subtemperatura, el calentamiento se apaga en caso de sobretemperatura, compresor en caso de subtemperatura | |
Contador digital de retroceso con ajuste de tiempo objetivo, ajustable desde 1 minuto a 99 días | |
330 x 385 x 385 mm | |
104 kg | |
230 V |